M2545
Magnesium acetate tetrahydrate
BioXtra, ≥99%
Sinônimo(s):
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
solid
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
pf
72-75 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.002%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Synthesis and application of SiO2-MgO coated MWCNTs: Magnesium acetate tetrahydrate was utilized in the synthesis of SiO2-MgO coatings on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). This method showcases the versatility of magnesium acetate as a precursor in creating advanced materials for potential applications in molecular biology and biochemical research, enhancing the performance of functional materials in various scientific assays (Nemeth et al., 2019).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?