P1190
Acetato de potássio
for molecular biology, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
densidade
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicação(ões)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Potassium Acetate in Concrete Pavement Research: Research on the freeze-thaw resistance of concrete pavements incorporated potassium acetate, emphasizing its utility in enhancing durability in seasonally frozen regions, critical for infrastructure development (Zhao et al., 2024).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.