Documentos
529543
Millipore
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
Sinônimo(s):
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3KO2
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1