M5661
Magnesium acetate tetrahydrate
for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
pf
72-75 °C (lit.)
solubilidade
1% acetic acid: 100 mg/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.001%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
atividade externa
DNase, RNase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- as a precursor in the synthesis of MgCrMnO4 using a sol-gel method
- as a component of stock solution, buffer 1, buffer 2 and buffer 3 for microsome extraction
- as a precursor in the synthesis of MgCr2-xMnxO4 spinels using aqueous sol-gel reaction
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?