M0631
Magnesium acetate tetrahydrate
≥99%, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
powder
solid
pf
72-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- A catalyst in the methanolysis of polylactic acid (PLA) to produce methyl lactate.
- A reagent in the preparation of homochiral metal-organic frameworks by using tartrate ligands.
- A precursor to synthesize magnesium oxide (MgO) fillers for polymer composites.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1