Key Documents
DX1730
Supelco
N,N-Dimetilformamida
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-679-5
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
prazo de validade
24 mo. (from mfg date)
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.15% Water (H2O)
≤10 ppm Free amine (as dimethylamine)
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
clearAPHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
densidade
0.944 g/mL (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Nota de análise
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.8% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Liquid
Free amine (as dimethylamine): 10ppm max
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.003meq/g max
Water (H2O): 0.15% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6