Documentos Principais
L091000
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
condição de armazenamento
dry at room temperature
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
cor
clear
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N,N-Dimethylformamide (DMF) is an amide that works as a multipurpose reagent that is an effective polar solvent for various compounds and a ligand for metallic compounds. It also acts as a key intermediate as an electrophilic or nucleophilic agent for mediating reactions as it delivers its own H, C, N, and O atoms in compound synthesis.
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
DMF is a widely used polar solvent in which organic, organometallic, and bioorganic transformations are carried out. It is also a solvent for many hydrophobic organic compounds and acts as a source of building blocks in various organic synthesis reactions.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L091000-200L4061838216427
L091000-18L
L091000-45L4061838216434