1.03053
N,N-Dimetilformamida
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
potência
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
solubilidade
soluble 1000 g/L
densidade
0.944 g/mL (lit.)
traços de cátion
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Ácido titulável: ≤ 0,0005 meq/g
Base titulável: ≤ 0,003 meq/g
Densidade (d 20 °C/20 °C): 0,949-0,952
Índice de refração (n 20/D): 1,429-1,431
Ponto de ebulição: 152-154 °C
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,10%
Informações legais
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup