Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
1.03034
Supelco
N,N-Dimetilformamida
EMPARTA®
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-679-5
NACRES:
NA.05
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
potência
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
15.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
Impurezas
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
solubilidade
soluble 1000 g/L
densidade
0.944 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMPARTA® se destinam a tarefas de rotina em laboratórios analíticos. Os solventes de grau EMPARTA® oferecem menos parâmetros de teste que o EMSURE®, mas são de alta qualidade. Os solventes EMPARTA® atendem aos requisitos da ACS, o que significa que são ideais para uma ampla variedade de aplicações analíticas.
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Densidade (d 20 °C/4 °C): 0,948-0,949
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Metais pesados: ≤ 0,0002%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,1%
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup