Documentos Principais
1.00202
Supelco
N,N-Dimetilformamida
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-679-5
NACRES:
NA.03
Agency
according to Ph. Eur.
according to USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
potência
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
15.2 %
técnica(s)
GC-HS: suitable
Impurezas
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤3.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
densidade
0.944 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de alta pureza SupraSolv® para cromatografia gasosa headspace (HS-GC) são desenvolvidos especialmente para a análise de solventes residuais (RS) em ativos, excipientes e produtos farmacêuticos de acordo com o ICH (Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Registro de Produtos Farmacêuticos para Uso Humano), Diretriz Q3CI“ de Impurezas: Diretriz para solventes residuais”.
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Características e benefícios
  • alta confiabilidade de aplicação devido ao teste de aplicação realizado em cada lote produzido
  • qualidade orientada à aplicação devido às concentrações especificadas de solventes residuais, conforme definido pelo ICH
  • solvente de alta pureza com concentrações de RS extremamente baixas
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6