Key Documents
1.02497
Supelco
NMP
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
212-828-1
NACRES:
NA.03
product name
1-Metil-2-pirrolidona, for headspace gas chromatography SupraSolv®
pressão de vapor
0.32 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
potência
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-9.5 % (v/v)
técnica(s)
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
202 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de alta pureza SupraSolv® são especialmente projetados para cromatografia gasosa headspace (HS-GC) para a análise de solventes residuais (RS) em ingredientes farmacêuticos ativos, excipientes e medicamentos de acordo com a Ph. Eur e USP. As concentrações de RS para solventes de alta pureza são especificadas de acordo com Q3C “impurezas do ICH (Conselho Internacional de harmonização de requisitos técnicos para registro de produtos farmacêuticos para uso humano): Diretriz para solventes residuais”.
Aplicação
Destinado à detecção sensível de analitos das classes 1, 2 e 3 da ICH na análise de resíduos e ambientais:
Cada solvente residual da classe 1 conforme ICH ≤ 1 μg/g
cada solvente residual de classe 2 conforme ICH ≤ 10 μg/g
cada solvente residual de classe 3 conforme ICH ≤ 50 μg/g
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Conteúdo relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.