Documentos Principais
5.43899
Supelco
NMP
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
212-828-1
NACRES:
NA.03
Nome do produto
1-Methyl-2-pyrrolidone, for liquid chromatography LiChrosolv®
pressão de vapor
0.32 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
isocratic
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
Lim. expl.
1.3-9.5 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.05% Water
transmitância
300 nm, ≥50%
325 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
400 nm, ≥99%
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
202 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: This study utilizes 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a high-purity solvent in the formulation of a transdermal bioadhesive system, enhancing the solubility and delivery of antimalarial drugs. The application highlights NMP′s role in pharmaceutical formulations, particularly in improving drug efficacy and patient compliance (Volpe-Zanutto et al., 2021).
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Water: ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99 %
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5