PHR1352
NMP
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-metil-2-pirrolidinona, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1437202
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
518 °F
Lim. expl.
9.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Analito
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)