1437202
USP
1-metil-2-pirrolidinona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
temperatura de autoignição
518 °F
Lim. expl.
9.5 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup