Documentos Principais
8.06072
Supelco
NMP
EMPLURA®
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, NMP, N-metil-2-pirrolidona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
212-828-1
NACRES:
NA.05
Nome do produto
1-Metil-2-pirrolidona, EMPLURA®
pressão de vapor
0.32 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
potência
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.003 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.468-1.473
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
202 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A linha EMPLURA® é a nossa alternativa de baixo custo para qualidades de alta pureza. Com a linha EMPLURA oferecemos uma série de solventes para diversas aplicações básicas em setores não regulados, para aplicações menos exigentes, e para fins de trabalho preparatório em laboratório e limpeza. Os solventes EMPLURA fornecem especificações adequada com os parâmetros mais importantes.
Aplicação
  • Síntese ecológica de poliimida usando um método solvotérmico de etanol para baterias aquosas de zinco.: Esta pesquisa introduz uma abordagem sintética ecológica para poliimida utilizando 1-Metil-2-pirrolidona como solvente, destacando sua eficácia no aprimoramento do desempenho de baterias aquosas de zinco. O estudo destaca o papel crítico da 1-Metil-2-pirrolidona na promoção de métodos de síntese ambientalmente corretos no âmbito da química analítica e da tecnologia de bateria (Zhao Y et al., 2024).
  • Preparação fácil de nanofolhas MoS(2) de quatro camadas e sua aplicação ao diodo orgânico emissor de luz.: Este trabalho discute a utilização de 1-Metil-2-pirrolidona no processo de esfoliação para preparar nanofolhas MoS(2), que são então aplicadas para melhorar a eficiência dos diodos orgânicos emissores de luz. Os achados revelam o papel central do solvente na produção de nanofolhas de alta qualidade para aplicações eletrônicas avançadas (Jiang X et al., 2022).
  • Funcionalidade da superfície do fenil fosfonato de MgMn(2)O(4) com nanoestruturas 3D abertas para cátodos compostos revestidos com pasta de baterias recarregáveis de magnésio operadas em temperatura ambiente.: Este artigo apresenta uma pesquisa sobre a aplicação de 1-Metil-2-pirrolidona em técnicas de modificação da superfície para eletrodos de bateria de magnésio, melhorando seu desempenho e estabilidade. O estudo demonstra a efetividade do solvente na ciência dos materiais e seu impacto significativo na tecnologia da bateria (Kajihara K et al., 2021).
  • Novas redes de polímero semipenetradas de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato)/poli (álcool vinílico) com nanopartículas condutoras incorporadas.: Essa pesquisa potencializa a 1-Metil-2-pirrolidona no desenvolvimento de novas redes de polímeros, integrando nanopartículas condutoras para criar materiais avançados para várias aplicações tecnológicas. O estudo destaca o papel do solvente′ na química de polímeros e nanotecnologia (Aparicio-Collado JL et al., 2020).
  • Nitroprussiatos de metais de transição de 3D a 2D por ruptura seletiva de ligações axiais.: Esta publicação explora o papel da 1-Metil-2-pirrolidona na transformação estrutural dos nitroprussiatos de metais de transição, demonstrando sua utilidade na síntese e manipulação de compostos inorgânicos para propriedades e aplicações de materiais aprimorados em diversas indústrias (Ávila Y et al., 2019).
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,031-1,033
Índice de refração (n 20/D): 1,4680-1,4730
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,003 meq/g
Água: ≤ 0,10%
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup