Documentos Principais
FHUP04700
Millipore
Filtro de membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 50 μm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
75 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
50 μm
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
ponto de bolha
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: FHUP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os itens do catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem suporte).
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Opções hidrofóbica e hidrofílica de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e à base de compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Clarificação de ácidos, bases e solventes
  • Filtração ou ventilação de gases
  • Espectroscopia UV
  • Monitoramento de partículas
  • Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análise de microplásticos
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany