Documentos Principais
LSWP04700
Millipore
Filtro de membrana Mitex
Mitex, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex
Parâmetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
170 μm
cor
white
Matriz
Mitex
tamanho de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: LSWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Clarificação de ácidos, bases e fluidos criogênicos
  • Clarificação de propulsores
  • Isolamento de RNA
  • Monitoramento de ar
Informações legais
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Distribution of ozone and related compounds in the marine boundary layer of the Northern South China Sea in 2010
Lan YY, et al.
Aerosol and Air Quality Research, 15(5), 1990-2008 (2015)
Marie Haeger-Eugensson et al.
International journal of environmental research and public health, 11(4), 3599-3617 (2014-04-03)
The interest in equestrian sports has increased substantially during the last decades, resulting in increased number of horse facilities around urban areas. In Sweden, new guidelines for safe distance have been decided based on the size of the horse facility