FHLC04700
Filtro de membrana LCR
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
140 μm , maximum
extraíveis gravimétricos
0.5%
tamanho de poro
0.45 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Recursos & Benefícios:
•A membrana hidrofílica pode ser usada para filtrar fluidos aquosos sem umedecimento prévio
•A membrana ultralimpa não adiciona extraíveis às suas amostras ou solventes
Aplicações:
filtração de fase móvel de HPLC; clarificação de ácidos, bases e soluções proteicas diluídas; isolamento de RNA
Aplicação
- Filtração de fase móvel de HPLC
- Clarificação de ácidos, bases e soluções diluídas de proteínas
- Isolamento de RNA
- Análise de microplásticos