Documentos Principais
FWMS01800
Millipore
Membrana de vedação Milliseal, PTFE, 18 mm
Millipore, filter diam. 18 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Diâmetro
18 mm
diâmetro do filtro
18 mm
espessura
0.2 mm
Matriz
Milliseal
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Informações legais
Milliseal is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany