Documentos Principais
FHLC01300
Millipore
Filtro de membrana LCR
Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
140 μm , maximum
extraíveis gravimétricos
0.5%
tamanho de poro
0.45 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • O filtro de membrana LCR é compatível com a maioria dos solventes de HPLC
  • Baixo teor de extraíveis para proteção de amostras
  • A membrana de PTFE hidrofílica é ideal para filtrar fluidos aquosos sem umedecimento prévio.
Aplicação
  • Filtração de fase móvel de HPLC
  • Clarificação de ácidos, bases e soluções diluídas de proteínas
  • Isolamento de RNA
  • Análise de microplásticos
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)