Documentos Principais
XX5514700
Millipore
Suporte de filtro Millipore All-Glass - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
Sinônimo(s):
Suporte do filtro All Glass
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
43 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
capacidade do frasco
1 L
diâmetro do frasco
13.7 cm
capacidade do funil
300 mL
diâmetro do funil
8.0 cm
conector
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicação(ões)
PFAS testing
filtration
compatibilidade
for use with All-Glass Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Suportes de filtro All-Glass Millipore - Kit
Suporte de membrana de frita de vidro de 47 mm, funil de 300 ml
O suporte de vidro All-Glass Millipore foi projetado para filtração de líquidos aquosos e orgânicos ou corrosivos para análise de contaminação por particulados. O suporte também pode ser usado para preparar solventes para HPLC. A conexão a vácuo é integrada à base do suporte de filtro e à tampa do frasco, acima do nível de saída do filtrado. Com esse design, é possível evitar que o filtrado seja aspirado acidentalmente para dentro do tubo de vácuo. Esse design também permite uma transferência simples do filtrado (p. ex., solventes de HPLC), basta despejar do frasco de recebimento.
Este item é um kit composto dos seguintes itens:
(número do catálogo - descrição)
XX5014704 - Funil de vidro Millipore, 500 ml, 47 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
XX1014703 - Presilha com mola Millipore, 47 mm, alumínio
XX1514702 - Base e tampa de vidro Millipore, 47 mm, suporte de frita de vidro
XX1514705 - Frasco de gargalo esmerilhado Millipore, 1 l
ALIGNED05 - Guia de alinhamento Millipore, 47 mm, 5/embalagem
Características e benefícios:
• A construção All-Glass tem ampla compatibilidade química
• As peças de vidro borossilicato entram em contato com o líquido e têm superfícies de vedação de vidro esmerilhado
• A conexão a vácuo à tampa do frasco simplifica a transferência do filtrado
Aplicações:
Análise de contaminação por partículas, filtração de solventes de HPLC, filtração e clarificação em geral
Aplicação
Suporte de membrana de frita de vidro de 47 mm, funil de 500 ml
Princípio
Vácuo