XX1014724
Funil de vidro Millipore para filtração a vácuo
Sinônimo(s):
Funil Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
capacidade do funil
300 mL
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Funil de vidro, 300 ml, de 47 mm de diâmetro, borossilicato, com revestimento externo de PTFE
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm.
Funil de vidro, 300 ml, de 47 mm de diâmetro, borossilicato, com revestimento externo de PTFE
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória dos kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm.