XX5014704
Funil de vidro Millipore para filtração a vácuo
500 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinônimo(s):
Funil de para filtração a vácuo, Funil de vidro para filtração, Funil de vácuo Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
capacidade do funil
500 mL
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Funil de vidro, 500 ml, de 47 mm de diâmetro, de borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm e kits de suporte de filtro All-Glass, de 47 mm da Millipore.
Funil de vidro, 500 ml, de 47 mm de diâmetro, de borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm e kits de suporte de filtro All-Glass, de 47 mm da Millipore.