Documentos Principais
XX1614700
Millipore
Kit MilliSolve da Millipore
47 mm, Bottle-to-Bottle Filtration System
Sinônimo(s):
Kit Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE tubing
anodized aluminum clamp(s)
borosilicate flask (with ground joint)
borosilicate glass base
borosilicate glass cap
borosilicate glass cover
borosilicate glass funnel(s)
silicone sleeve (for alignment)
stainless steel forceps
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
MilliSolve
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
12.5 cm
capacidade do frasco
2 L
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Kit de sistema de filtração MilliSolve Millipore
47 mm, sistema de filtração de frasco a frasco
O sistema de filtração MilliSolve da Millipore foi projetado para a filtração de tampões de cromatografia líquida e solventes sob vácuo. O sistema usa um filtro de membrana de 0,45 µm para eliminar partículas que podem reduzir a vida útil da coluna. A filtração a vácuo com o sistema MilliSolve da Millipore também remove uma grande parte dos gases dissolvidos dos tampões, reduzindo o risco de bolhas de ar interferirem nos instrumentos de LC. Com filtração automática e contínua, não há necessidade de adicionar líquido em um funil à medida que a filtração progride. A filtração ocorre em um sistema fechado, o que é importante ao filtrar fluidos perigosos. Se for necessário fazer a filtração em funil aberto, o funil de 300 ml substitui a tampa de vácuo.
Esse item é um kit composto pelos seguintes itens:
(Número do catálogo - descrição)
XX1614705 - Frasco de gargalo esmerilhado Millipore, 2 l, fundo cônico
XX1514702 - Base e tampa de vidro Millipore, 47 mm, suporte de frita de vidro
XX161401 - Tampa de vidro Millipore, 47 mm, para uso com o kit MilliSolve da Millipore
XX1014703 - Presilha com mola Millipore, 47 mm, alumínio
XT1200000 - Tubulação Millipore para solventes/tampões, PTFE, 70 cm
XX1014704 - funil de vidro Millipore, 300 ml, 47 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
ALIGNED05 - Guia de alinhamento Millipore, 47 mm, 5/embalagem
Características e Benefícios:
• A filtragem automática e contínua de solvente e tampão elimina a necessidade de despejar durante a filtração
• O frasco receptor de 2 l inclui plugue e tubulação para armazenamento, eliminando a transferência de tampão filtrado, reduzindo o trabalho e diminuindo o risco de contaminação
• O fundo cônico do frasco de 2 l permite acesso a todo o solvente ou tampão filtrado
Aplicações:
Preparo de fase móvel, filtração de tampões
Princípio
Vácuo