Documentos Principais
XX1514732
Millipore
Base e tampa para filtração a vácuo Millipore
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Sinônimo(s):
Base de filtração Millipore, Base de filtração a vácuo, Base e tampa para filtração
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass base
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Base e tampa de vidro, 47 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável. A tela é fornecida
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suportes de filtro All-Glass da Millipore de 47 mm.
Aplicação
47 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável, tela fornecida