Documentos
XX1014703
Millipore
Presilha com mola Millipore para filtração a vácuo
47 mm, Aluminum
Sinônimo(s):
Clamp for Vacuum, Millipore Filtration Clamp, Spring Clamp for Filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
anodized aluminum
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Presilha com mola, 47 mm, alumínio
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou para possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm, kits de suporte de filtro All-Glass, de 47 mm, da Millipore e o kit Millisolve da Millipore.
Aplicação
47 mm, alumínio