Documentos
XX1019004
Millipore
Base e tampa para filtração a vácuo Millipore
90 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Sinônimo(s):
Millipore Filtration Assembly
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
Materiais
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Diâmetro
90 mm
conector
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de filtração a vácuo de vidro Millipore
Base e tampa de vidro, 90 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável. A tela é vendida separadamente
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suportes de filtro All-Glass da Millipore de 90 mm.
Aplicação
90 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável. A tela é vendida separadamente