1.00574
NMP
for Peptide Synthesis
Sinônimo(s):
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
pressão de vapor
0.32 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
potência
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
202 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup