Documentos Principais
5.89597
Sigma-Aldrich
NMP
99.5%, anhydrous
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
106420
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
grau:
anhydrous
Ensaio:
99.5%
p.e.:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pressão de vapor:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Nome do produto
1-metil-2-pirrolidinona, 99.5%, anhydrous
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
99.5%
temperatura de autoignição
518 °F
Lim. expl.
9.5 %
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup