M79204
N-Methylpyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
1-Methylpyrrolidine, N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
p.e.
80-81 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
N-methyl pyrrolidine-zinc borohydride (ZBHNMP), a reducing agent for reduction of aldehydes, ketones, acid chlorides, and esters. ZBHNMP is also used in the reductive amination of aldehydes and ketones to their corresponding amines.
N-alkyl-N-methyl-pyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ionic liquids.
N-methylpyrrolidine-2-one hydrotribromide applicable as a catalyst for aziridination of alkenes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?