P25507
2-Phenylglycine
95%
Sinônimo(s):
DL-α-Phenylglycine, (±)-α-Aminophenylacetic acid
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to faint yellow
pf
290 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?