P25485
D−(−)-α-Phenylglycine
99%, detection
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, R-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D−(−)-α-Phenylglycine, 99%
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −155°, c = 1 in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
302 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?