Documentos Principais
534927
Sigma-Aldrich
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
217.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
187-190 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
chave InChI
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)