Key Documents
H51507
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxyphenyl)glycine
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4NHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
light brown to gray-brown
pf
244 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CNc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(11)12/h1-4,9-10H,5H2,(H,11,12)
chave InChI
WRUZLCLJULHLEY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Li-Ming Yuan et al.
Chirality, 29(6), 315-324 (2017-04-20)
Chiral solid membranes of cellulose, sodium alginate, and hydroxypropyl-β-cyclodextrin were prepared for chiral dialysis separations. After optimizing the membrane material concentrations, the membrane preparation conditions and the feed concentrations, enantiomeric excesses of 89.1%, 42.6%, and 59.1% were obtained for mandelic