56160
4-Hydroxy-L-phenylglycine
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Oxfenicine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +158±3°, c = 1% in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
chave InChI
LJCWONGJFPCTTL-ZETCQYMHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?