Key Documents
282693
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycinol
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-2-phenylethanol, L-(+)-α-Phenylglycinol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
3196190
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98%
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]19/D +33°, c = 0.75 in 1 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
75-78 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
chave InChI
IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Used in a synthesis of chiral, unsymmetrical bisoxazolines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 17, 2270-2270 (2006)
Jin Han et al.
European journal of medicinal chemistry, 124, 583-607 (2016-09-12)
The present study describes our continuous effort to develop epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors based on the 6-aryl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine scaffold. The activity-ADME space has been evaluated by synthesizing 43 new structures, including four variations of the 4-amino group and 34