Documentos Principais
440841
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Sinônimo(s):
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-hydroxyindane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Beilstein:
2803743
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
118-121 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
chave InChI
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
Aplicação
This cis-aminoindanol and its antipode have been used in the preparation of a series of potent HIV-1 protease inhibitory peptides. Also, they have served as chiral ligands in the catalytic asymmetric reduction of prochiral ketones with boranes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S D Young et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(10), 1702-1709 (1992-05-15)
A systematic investigation was undertaken to determine the role of the P1' sidechain in a series of hydroxyethylene isostere based inhibitors of HIV-1 protease. Substitution and homologation of the benzyl P1' side chain of the Phe-Phe isostere based pseudo peptides
D'Aniello, F. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3762-3762 (1994)
Askin, D. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2771-2771 (1992)
Dorsey, B.D. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1851-1851 (1993)
Didier, E. et al.
Tetrahedron, 47, 4941-4941 (1991)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
440841-1G4061832253732
440841-5G4061832728315