Documentos Principais
663336
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -23.0°, c = 1 in ethanol
pf
142-146 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
LOPKSXMQWBYUOI-RKDXNWHRSA-N
Aplicação
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol has been used as a starting material to prepare an indene-based chiral auxiliary, which is used in the aldol reaction.
It can also be used as:
  • A starting material in the synthesis of oxazoline-alcohol ligands, which are employed in the asymmetric addition reaction of diethylzinc to aldehydes.
  • A chiral test compound in the study of enantiomeric separation of chiral primary amines using supercritical fluid chromatography (SFC) and HPLC.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Indene-based thiazolidinethione chiral auxiliary for propionate and acetate aldol additions
Osorio-Lozada A and Olivo HF
Organic Letters, 10(4), 617-620 (2008)