Documentos Principais
154172
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl alcohol
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
140.15
Beilstein:
2354310
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
densidade
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
chave InChI
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Fluorophenethyl alcohol was used to prepare 1-fluoro-4-(2-iodoethyl)benzene.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of (?)-[4aα, 4bβ, 10bβ, 12aβ]-9-halogeno-2-methyl-1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10b, 11, 12, 12a-dodecahydronaphtho [2, 1-?] isoquinolines.
Patrick GL.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 10, 1273-1279 (1995)