Documentos Principais
A76206
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
L-Alaninol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
Beilstein:
1718865
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +18°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.4498 (lit.)
p.e.
72-73 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
chave InChI
BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-N
Aplicação
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol may be used in the preparation of unsymmetrical tridentate Schiff base ligands via condensation with carbonyl compounds. It may also be used as a chiral auxillary for the preparation of tert-butyl 4-N-[(2-hydroxy-1-(S)-methyl)ethylamino]-2-methylene-4-(S)-phenyl-butyrate.
Reacts with aryl nitriles to form oxazolines which are useful in Pd-catalyzed allylic substitution.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Asymmetry, 4, 1785-1785 (1993)
Chiral oxidovanadium (V) complexes with tridentate Schiff bases derived from S (+)-2-amino-1-propanol: Synthesis, structure, characterization and catalytic activity.
Romanowski G and Lis T.
Inorgorganica Chimica Acta, 394, 627-634 (2013)
Towards the Determination of the Absolute Configuration of Complex Molecular Systems: Matrix Isolation Vibrational Circular Dichroism Study of (R)-2-Amino-1-propanol.
Tarczay G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(11), 1775-1777 (2006)
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7725-7725 (1993)