Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
100536
Sigma-Aldrich
Ácido 4-aminobenzoico
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
PABA, Vitamina Bx, Vitamina H1
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Beilstein:
471605
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Ácido 4-aminobenzoico, ReagentPlus®, 99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
187-189 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
densidade
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido 4-aminobenzoico (4-ABA) age como um cofator bacteriano e participa da síntese de ácido fólico. É um reagente versátil para extensão da estrutura por meio de associações de ligação de hidrogênio lineares que incluem os grupos funcionais ácido carboxílico e amina. Foi descrita a formação de um filme de monocamada de 4-ABA em eletrodo de carbono vítreo (ECV) pelo método de radicais cátions de amina. Foram preparados adutos moleculares de 4-ABA, e foi relatada sua caracterização por métodos de espectroscopia no infravermelho e difração de raios X.
Aplicação
O ácido 4-aminobenzoico pode ser usado nos seguintes estudos:
  • Modificação covalente de eletrodo de carbono vítreo.
  • Síntese de ácido 1,4-(2-clorobenzilideno)aminobenzoico (base de Schiff).
  • Determinação espectrofotométrica de quantidades-traço de dopamina, metildopa e levodopa.
  • Síntese do composto de transferência de prótons 1:1 com ácido 5-sulfossalicílico.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Layer-by-layer assembly of multilayer films consisting of silicotungstate and a cationic redox polymer on 4-aminobenzoic acid modified glassy carbon electrode and their electrocatalytic effects.
Cheng L, et al.
Analytica Chimica Acta, 34(12), 1093-1100 (1999)
Gehad G Mohamed et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 62(4-5), 1140-1150 (2005-06-16)
Metal complexes of Schiff base derived from 2-thiophene carboxaldehyde and 2-aminobenzoic acid (HL) are reported and characterized based on elemental analyses, IR, 1H NMR, solid reflectance, magnetic moment, molar conductance and thermal analysis (TGA). The ligand dissociation as well as
The 1: 1 proton-transfer compound of 5-sulfosalicylic acid with 4-aminobenzoic acid.
Smith G, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(2), 313-316 (2005)
Spectrophotometric determination of catecholamines based on their oxidation reaction followed by coupling with 4-aminobenzoic acid.
Madrakian T, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1259-1265 (2006)
Covalent modification of a glassy carbon surface by 4-aminobenzoic acid and its application in fabrication of a polyoxometalates-consisting monolayer and multilayer films.
Liu J, et al.
Langmuir, 16(19), 7471-7476 (2000)