PHR1840
Ácido 4-aminobenzoico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
PABA, Vitamina Bx, Vitamina H1
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000173
traceable to USP 1019803
família API
aminobenzoic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
187-189 °C (lit.)
densidade
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
chave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)