PHR1034
Lidocaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lignocaine, Xylocaine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 727
traceable to Ph. Eur. L0595000
traceable to USP 1366002
família API
lidocaine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
chave InChI
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrição geral
Lidocaine is a local anesthetic drug that can exhibit pronounced antiarrhythmic and anticonvulsant effects. It is known as a central nervous system depressant and shows sedative, analgesic and anticonvulsant properties.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
coluna analítica
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The benefit of HILIC over traditional reversed-phase chromatography is two-fold for both sample introduction and analyte detection. First, the high acetonitrile concentration of HILIC mobile phases allows for direct analysis of precipitated plasma samples without the need for additional sample solvent exchange. Second, the high acetonitrile content provides increased analyte response in positive ESI MS detection.
Conteúdo relacionado
HILIC mobile phases consist of a high composition of acetonitrile, which facilitates the direct analysis of precipitated plasma samples without the need for additional sample solvent exchange.