1366080
USP
Lidocaine Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, 2-Chloro-2′,6′-acetoxylidide, 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Xylyl)chloroacetamide, N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, Chloroacetamido-2,6-xylidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lidocaine
fabricante/nome comercial
USP
pf
150-151 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard solutions for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Lidocaine
- Lidocaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)