Y0000087
Metronidazole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metronidazole
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
251-255 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)