1055002
USP
Benzoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
descrição
API family: benfluorex
família API
mefenamic acid, metronidazole, benfluorex
temperatura de autoignição
1061 °F
embalagem
pkg of 300 mg
fabricante/nome comercial
USP
disponibilidade
not available in (Sales restriction may apply)
p.e.
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
densidade
1.32 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Sodium Benzoate
- Potassium Benzoate
- Benzoic and Salicylic Acids Ointment
- Mandelic Acid
- Benzaldehyde
- Cranberry Fruit Juice
- Ibuprofen Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)