427608
Benzoic acid
purified by sublimation, ≥99%
Sinônimo(s):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.21 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensaio
≥99%
forma
crystalline
temperatura de autoignição
1061 °F
purificado por
sublimation
embalagem
poly bottle of 10 g
pb
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a model compound in understanding the adsorption of aromatic carboxylic acids on gold surfaces.
- As test sample in studying the photocatalytic activities of metal doped TiO2.
- As an extracting agent of methylene blue (MB) from industrial wastewater by liquid–liquid extraction (LLE).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?