33047
Benzoic acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Sinônimo(s):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensaio
≥99.9% (alkalimetric)
forma
crystalline
temperatura de autoignição
1061 °F
Impurezas
readily oxidisable substances, in accordance
≤0.002% S-compounds (as S)
≤0.005% halogen compounds (as Cl)
≤0.005% insoluble in methanol
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
pb
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?