W213101
Benzoic acid
≥99.5%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzene carboxylic acid, Benzene formic acid, Diacylic acid, Phenylcarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder or crystals
temperatura de autoignição
1061 °F
embalagem
poly drum of 10, 25 kg
poly bottle of 1 kg
p.e.
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
solubilidade
soluble, clear, colorless (95% ethanol, 1gm/3mL)
densidade
1.32 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Photochemical Aerobic Upcycling of Polystyrene Plastics.: Benzoic acid is utilized in a novel photocatalytic process for the upcycling of polystyrene plastics. This study showcases its application in sustainable chemistry, focusing on the efficient breakdown and recycling of polymer materials (Skolia et al., 2024).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?