SCWP04700
Filtro de membrana MF-Millipore™, tamanho de poro 8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 8,0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
filtro C × L
1.9 cm × 4.2 cm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
135 μm
extraíveis gravimétricos
6%
índice de refração
n/D 1.515
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
8.0 μm pore size
84 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- CQ de tanques de retenção de fluidos
- Monitoramento de fluidos
- Monitoramento de ar
- Coleta de partículas
- Análise de partículas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3